Kluczowe dokumenty
SAB2109176
Sigma-Aldrich
Anti-GPRC6A (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPCR, bA86F4.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
103 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, human, rabbit, canine, pig, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPRC6A(57396)
Opis ogólny
Members of family C of the G protein-coupled receptor (GPCR) superfamily, such as GPRC6A, are characterized by an evolutionarily conserved amino acid-sensing motif linked to an intramembranous 7-transmembrane loop region. Several members of GPCR family C, including GPRC6A, also have a long N-terminal domain.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human GPRC6A
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SQPCQTPDDFVAATSPGHIIIGGLFAIHEKMLSSEDSPRRPQIQECVGFE
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1