Kluczowe dokumenty
SAB2108365
Sigma-Aldrich
Anti-MARVELD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, pig, rat, human, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka C9J8H4 został połączony z A1BQX2. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MARVELD2
Działania biochem./fizjol.
Szczelne połączenia (TJ) zapobiegają wyciekowi substancji rozpuszczonych przez szlak parakomórkowy komórek nabłonkowych. MARVELD2 lub tricellulina (TRIC) jest integralnym białkiem błonowym skoncentrowanym w pionowo zorientowanych pasmach TJ kontaktów trójkomórkowych (Ikenouchi i in.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PKTPFVLVAGLAWITTIIILVLGMSMYYRTILLDSNWWPLTEFGINVAL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)