Kluczowe dokumenty
SAB2104938
Sigma-Aldrich
Anti-GLO1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GLOD1, Anti-GLYI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLO1(2739)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GLO1
Działania biochem./fizjol.
The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis and formation of S-lactoyl-glutathione from methylglyoxal condensation and reduced glutatione. Glyoxalase I is linked to HLA and is localized to 6p21.3-p21.1, between HLA and the centromere.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: TMLRVKDPKKSLDFYTRVLGMTLIQKCDFPIMKFSLYFLAYEDKNDIPKE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shirong Zhang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(5), 2079-2090 (2014-06-27)
Glyoxalase 1 (Glo1) gene aberrations is associated with tumorigenesis and progression in numerous cancers. In this study, we explored the role of Glo1 genetic amplification and expression in Chinese patients with hepatocellular carcinoma (HCC), and Glo1 genetic amplification as potential