Key Documents
SAB1411715
Sigma-Aldrich
Anti-NR1I3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAR, CAR1, MB67, MGC150433, MGC97144, MGC97209
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR1I3(9970)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the nuclear receptor superfamily, and is a key regulator of xenobiotic and endobiotic metabolism. The protein binds to DNA as a monomer or a heterodimer with the retinoid X receptor and regulates the transcription of target genes involved in drug metabolism and bilirubin clearance, such as cytochrome P450 family members. Unlike most nuclear receptors, this transcriptional regulator is constitutively active in the absence of ligand but is regulated by both agonists and inverse agonists. Ligand binding results in translocation of this protein to the nucleus, where it activates or represses target gene transcription. These ligands include bilirubin, a variety of foreign compounds, steroid hormones, and prescription drugs. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
NR1I3 (NP_001070948.1, 1 a.a. ~ 352 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASREDELRNCVVCGDQATGYHFNALTCEGCKGFFRRTVSKSIGPTCPFAGSCEVSKTQRRHCPACRLQKCLDAGMRKDMILSAEALALRRAKQAQRRAQQTPVQLSKEQEELIRTLLGAHTRHMGTMFEQFVQFRPPAHLFIHHQPLPTLAPVLPLVTHFADINTFMVLQVIKFTKDLPVFRSLPIEDQISLLKGAAVEICHIVLNTTFCLQTQNFLCGPLRYTIEDGARVSPTVGFQVEFLELLFHFHGTLRKLQLQEPEYVLLAAMALFSPDRPGVTQRDEIDQLQEEMALTLQSYIKGQQRRPRDRFLYAKLLGLLAELRSINEAYGYQIQHIQGLSAMMPLLQEICS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3