Key Documents
SAB1411675
Sigma-Aldrich
Anti-H6PD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686A01246, G6PDH, GDH, MGC87643
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 88.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H6PD(9563)
Opis ogólny
There are 2 forms of glucose-6-phosphate dehydrogenase. G form is X-linked and H form, encoded by this gene, is autosomally linked. This H form shows activity with other hexose-6-phosphates, especially galactose-6-phosphate, whereas the G form is specific for glucose-6-phosphate. Both forms are present in most tissues, but H form is not found in red cells. (provided by RefSeq)
Immunogen
H6PD (AAH81559.1, 1 a.a. ~ 791 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWNMLIVAMCLALLGCLQAQELQGHVSIILLGATGDLAKKYLWQGLFQLYLDEAGRGHSFSFHGAALTAPKQGQELMAKALESLSCPKDMAPSHCAEHKDQFLQLSQYRQLKTAEDYQALNKDIEAQLQHAGLREAGRIFYFSVPPFAYEDIARNINSSCRPGPGAWLRVVLEKPFGHDHFSAQQLATELGTFFQEEEMYRVDHYLGKQAVAQILPFRDQNRKALDGLWNRHHVERVEIIMKETVDAEGRTSFYEEYGVIRDVLQNHLTEVLTLVAMELPHNVSSAEAVLRHKLQVFQALRGLQRGSAVVGQYQSYSEQVRRELQKPDSFHSLTPTFAAVLVHIDNLRWEGVPFILMSGKALDERVGYARILFKNQACCVQSEKHWAAAQSQCLPRQLVFHIGHGDLGSPAVLVSRNLFRPSLPSSWKEMEGPPGLRLFGSPLSDYYAYSPVQERDAHSVLLSHIFHGRKNFFITTENLLASWNFWTPLLESLAHKAPRLYPGGAENGRLLDFEFSSGRLFFSQQQPEQLVPGPGPAPMPSDFQVLRAKYRESPLVSAWSEELISKLANDIEATAVRAVRRFGQFHLALSGGSSPVALFQQLATAHYGFPWAHTHLWLVDERCVPLSDPESNFQGLQAHLLQHVRIPYYNIHPMPVHLQQRLCAEEDQGAQIYAREISALVANSSFDLVLLGMGADGHTASLFPQSPTGLDGEQLVVLTTSPSQPHRRMSLSLPLINRAKKVAVLVMGRMKREITTLVSRVGHEPKKWPISGVLPHSGQLVWYMDYDAFLG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3