Kluczowe dokumenty
SAB1411140
Sigma-Aldrich
Anti-BAG1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG1(573)
Opis ogólny
Onkogen BCL2 jest białkiem błonowym, które blokuje etap w szlaku prowadzącym do apoptozy lub zaprogramowanej śmierci komórki. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z BCL2 i jest określane jako atanogen związany z BCL2. Wzmacnia ono antyapoptotyczne działanie BCL2 i stanowi ogniwo łączące receptory czynników wzrostu z mechanizmami antyapoptotycznymi. Co najmniej trzy izoformy białka są kodowane przez ten mRNA poprzez zastosowanie miejsca startu innego niż AUG (CUG) i alternatywnych, niższych miejsc inicjacji translacji AUG. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BAG1 (ENSP00000369026, 1 a.a. ~ 274 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKKKTRRRSTRSEELTRSEELTLSEEATWSEEATQSEEATQGEEMNRSQEVTRDEESTRSEEVTREEMAAAGLTVTVTHSNEKHDLHVTSQQGSSEPVQDLAQVVEEVIGVPQSFQKLIFKGKSLKEMETPLSALGIQDGCRVMLIGKKNSPQEEVELKKLKHLEKSVIADQLEELNKELTGIQGFLPKDLQAEALCKLDRRVKATIEQFMKILEEIDTLILPENFKDSRLKRKGLVKKVQAFLAECDTVEQETERLQSTNFALAE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chantelle L Ferland et al.
Endocrinology, 155(8), 2942-2952 (2014-04-04)
Evidence suggests that when presented with novel acute stress, animals previously exposed to chronic homotypic or heterotypic stressors exhibit normal or enhanced hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) response compared with animals exposed solely to that acute stressor. The molecular mechanisms involved in this
Amelia B Karlsson et al.
Molecular biology of the cell, 25(8), 1355-1365 (2014-02-14)
Troyer syndrome is an autosomal recessive hereditary spastic paraplegia (HSP) caused by frameshift mutations in the SPG20 gene that results in a lack of expression of the truncated protein. Spartin is a multifunctional protein, yet only two conserved domains--a microtubule-interacting