Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1411033
Sigma-Aldrich
Anti-DARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ASPRS, FLJ10514, LBSL, MT-ASPRS, RP3-383J4.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 73.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DARS2(55157)
Opis ogólny
Aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (DARS2) is a homodimeric enzyme. The gene encoding it is localized on human chromosome 1q25.1.
Immunogen
DARS2 (NP_060592.2, 1 a.a. ~ 645 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYFPSWLSQLYRGLSRPIRRTTQPIWGSLYRSLLQSSQRRIPEFSSFVVRTNTCGELRSSHLGQEVTLCGWIQYRRQNTFLVLRDFDGLVQVIIPQDESAASVKKILCEAPVESVVQVSGTVISRPAGQENPKMPTGEIEIKVKTAELLNACKKLPFEIKNFVKKTEALRLQYRYLDLRSFQMQYNLRLRSQMVMKMREYLCNLHGFVDIETPTLFKRTPGGAKEFLVPSREPGKFYSLPQSPQQFKQLLMVGGLDRYFQVARCYRDEGSRPDRQPEFTQIDIEMSFVDQTGIQSLIEGLLQYSWPNDKDPVVVPFPTMTFAEVLATYGTDKPDTRFGMKIIDISDVFRNTEIGFLQDALSKPHGTVKAICIPEGAKYLKRKDIESIRNFAADHFNQEILPVFLNANRNWNSPVANFIMESQRLELIRLMETQEEDVVLLTAGEHNKACSLLGKLRLECADLLETRGVVLRDPTLFSFLWVVDFPLFLPKEENPRELESAHHPFTAPHPSDIHLLYTEPKKARSQHYDLVLNGNEIGGGSIRIHNAELQRYILATLLKEDVKMLSHLLQALDYGAPPHGGIALGLDRLICLVTGSPSIRDVIAFPKSFRGHDLMSNTPDSVPPEELKPYHIRVSKPTDSKAERAH
Działania biochem./fizjol.
Aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (DARS2) has a crucial role in the attachment of aspartate to the right mitochondrial transfer RNA. Mutations in the gene encoding it have been associated with leukoencephalopathy with brainstem and spinal cord involvement and elevated lactate (LBSL).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel homozygous mutation of DARS2 may cause a severe LBSL variant.
Miyake N
Clinical Genetics, 80(3), 293-296 (2011)
Pathogenic mutations causing LBSL affect mitochondrial aspartyl-tRNA synthetase in diverse ways.
van Berge L
The Biochemical Journal, 450(2), 345-350 (2013)
DARS-associated leukoencephalopathy can mimic a steroid-responsive neuroinflammatory disorder.
Wolf NI, et.l
Neurology, 84(3), 226-230 (2015)
Laura van Berge et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 4), 1019-1029 (2014-02-26)
Leukoencephalopathy with brainstem and spinal cord involvement and lactate elevation is a disorder caused by recessive mutations in the gene DARS2, which encodes mitochondrial aspartyl-tRNA synthetase. Recent observations indicate that the phenotypic range of the disease is much wider than