Key Documents
SAB1410303
Sigma-Aldrich
Anti-DNASE2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DNASE2A, DNL, DNL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNASE2(1777)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the DNase family. The protein, located in the lysosome, hydrolyzes DNA under acidic conditions and mediates the breakdown of DNA during erythropoiesis and apoptosis. Two codominant alleles have been characterized, DNASE2*L (low activity) and DNASE2*H (high activity), that differ at one nucleotide in the promoter region. The DNASE2*H allele is represented in this record. (provided by RefSeq)
Immunogen
DNASE2 (NP_001366.1, 1 a.a. ~ 360 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIPLLLAALLCVPAGALTCYGDSGQPVDWFVVYKLPALRGSGEAAQRGLQYKYLDESSGGWRDGRALINSPEGAVGRSLQPLYRSNTSQLAFLLYNDQPPQPSKAQDSSMRGHTKGVLLLDHDGGFWLVHSVPNFPPPASSAAYSWPHSACTYGQTLLCVSFPFAQFSKMGKQLTYTYPWVYNYQLEGIFAQEFPDLENVVKGHHVSQEPWNSSITLTSQAGAVFQSFAKFSKFGDDLYSGWLAAALGTNLQVQFWHKTVGILPSNCSDIWQVLNVNQIAFPGPAGPSFNSTEDHSKWCVSPKGPWTCVGDMNRNQGEEQRGGGTLCAQLPALWKAFQPLVKNYQPCNGMARKPSRAYKI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3