Key Documents
SAB1409867
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RASSF5 antibody produced in mouse
clone 5C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC10823, MGC17344, Maxp1, NORE1, NORE1A, NORE1B, RAPL, RASSF3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASSF5(83593)
Opis ogólny
This gene is a member of the Ras association domain family. It functions as a tumor suppressor, and is inactivated in a variety of cancers. The encoded protein localizes to centrosomes and microtubules, and associates with the GTP-activated forms of Ras, Rap1, and several other Ras-like small GTPases. The protein regulates lymphocyte adhesion and suppresses cell growth in response to activated Rap1 or Ras. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
RASSF5 (NP_113625, 100 a.a. ~ 206 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVRSIFEQPQDPRVPAERGEGHCFAELVLPGGPGWCDLCGREVLRQALRCTNCKFTCHPECRSLIQLDCSQQEGLSRDRPSPESTLTVTFSQNVCKPVEETQRPPTL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3