Kluczowe dokumenty
SAB1408762
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDX1 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC116915
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDX1(1044)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny genów czynnika transkrypcyjnego homeobox związanego z ogonem. Kodowane białko wiążące DNA reguluje ekspresję genów specyficznych dla jelit i różnicowanie enterocytów. Wykazano, że indukuje ekspresję genu jelitowej fosfatazy alkalicznej i hamuje aktywność transkrypcyjną czynnika beta-kateniny/T-komórkowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDX1 (NP_001795, 126 a.a. ~ 215 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GAQRPTPYEWMRRSVAAGGGGSGKTRTKDKYRVYTDHQRLELEKEFHYSRYITIRRKSELAANLGLTERQVKIWFQNRRAKERKVNKK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)