SAB1406669
Anti-DUSP11 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIR1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP11(8446)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSQWHHPRSGWGRRRDFSGRSSAKKKGGNHIPERWKDYLPVGQRMPGTRFIAFKVPLQKSFEKKLAPEECFSPLDLFNKIREQNEELGLIIDLTYTQRYYKPEDLPETVPYLKIFTVGHQVPDDETIFKFKHAVNGFLKENKDNDKLIGVHCTHGLNRTGYLICRYLIDVEGVRPDDAIELFNRCRGHCLERQNYIEDLQNGPIRKNWNSSVPRSSDFEDSAHLMQPVHNKPVKQGPRYNLHQIQGHSAPRHFHTQTQSLQQSVRKFSENPHVYQRHHLPPPGPPGEDYSHRRYSWNVKPNASRAAQDRRRWYPYNYSRLSYPACWEWTQ
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1