Key Documents
SAB1404744
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ABCG1 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ABC8, MGC34313, WHITE1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ABCG1(9619)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the White subfamily. It is involved in macrophage cholesterol and phospholipids transport, and may regulate cellular lipid homeostasis in other cell types. Six alternative splice variants have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
ABCG1 (AAH29158, 21 a.a. ~ 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AEMTEPKSVCVSVDEVVSSNMEATETDLLNGHLKKVDNNLTEAQRFSSLPRRAAVNIEFRDLSYSVPEGPWWRKKGYKTLLKGISGKFNSGELVAIMGPSGAGKSTLMNI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1