Kluczowe dokumenty
SAB1403902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-H2AFX, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
H2A.X, H2A/X, H2AX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H2AFX(3014)
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego około 146 bp DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami. Histon łącznikowy, H1, oddziałuje z DNA łącznikowym między nukleosomami i funkcjonuje w zagęszczaniu chromatyny w struktury wyższego rzędu. Gen ten koduje członka rodziny histonów H2A i generuje dwa transkrypty poprzez wykorzystanie konserwatywnego motywu terminacji pętli macierzystej i motywu dodawania polyA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
H2AFX (AAH11694.1, 1 a.a. ~ 96 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSGRGKTGKARAKAKSRSSRAGLQFPVGRVHRLLRKGHYAERVGAGAPVYLAAVLEYLTAEILELAGNAARDNKKTRIIPRHLQLAIRNDEELNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Madeleine Nordén Lyckesvärd et al.
Mutation research, 765, 48-56 (2014-04-29)
Childhood exposure to ionizing radiation increases the risk of developing thyroid cancer later in life and this is suggested to be due to higher proliferation of the young thyroid. The interest of using high-LET alpha particles from Astatine-211 ((211)At), concentrated
Rosa Anna DeFilippis et al.
Cancer research, 74(18), 5032-5044 (2014-08-31)
Telomere malfunction and other types of DNA damage induce an activin A-dependent stress response in mortal nontumorigenic human mammary epithelial cells that subsequently induces desmoplastic-like phenotypes in neighboring fibroblasts. Some characteristics of this fibroblast/stromal response, such as reduced adipocytes and
Xiao-Peng Tian et al.
Cancer letters, 353(1), 104-114 (2014-07-22)
Paclitaxel is a main ingredient in the combination chemotherapy treatment of advanced human cervical squamous cell carcinomas. We investigated the roles and underlying molecular mechanisms of PinX1 in cervical squamous cell carcinomas (CSCC) cells response to paclitaxel and its clinical
Haiwen Li et al.
Oncology reports, 32(6), 2596-2604 (2014-10-22)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a leading cause of cancer-related mortality. Radiotherapy is one of the primary modalities for NPC treatment. However, in patients in the late stages of the disease, the local control rate and overall survival rate remain low.
Felix Y Feng et al.
Breast cancer research and treatment, 147(1), 81-94 (2014-08-12)
Sustained locoregional control of breast cancer is a significant issue for certain patients. Inhibition of PARP1 is a promising strategy for radiosensitization (RS). We sought to optimize therapy with PARP1 inhibition and radiation (RT) by establishing the most effective treatment