Key Documents
SAB1403531
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JAG1 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AGS, AHD, AWS, CD339, HJ1, JAGL1, MGC104644
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAG1(182)
Opis ogólny
The jagged 1 protein encoded by JAG1 is the human homolog of the Drosophilia jagged protein. Human jagged 1 is the ligand for the receptor notch 1, the latter a human homolog of the Drosophilia jagged receptor notch. Mutations that alter the jagged 1 protein cause Alagille syndrome. Jagged 1 signalling through notch 1 has also been shown to play a role in hematopoiesis. (provided by RefSeq)
Immunogen
JAG1 (NP_000205, 905 a.a. ~ 1014 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HKGHSECPSGQSCIPILDDQCFVHPCTGVGECRSSSLQPVKTKCTSDSYYQDNCANITFTFNKEMMSPGLTTEHICSELRNLNILKNVSAEYSIYIACEPSPSANNEIHV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuya Ono et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004118-e1004118 (2014-01-28)
Inner ear mechanosensory hair cells transduce sound and balance information. Auditory hair cells emerge from a Sox2-positive sensory patch in the inner ear epithelium, which is progressively restricted during development. This restriction depends on the action of signaling molecules. Fibroblast