Key Documents
SAB1403051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF197, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D3S1363E, P18, VHLaK, ZKSCAN9, ZNF166, ZNF20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF197(10168)
Opis ogólny
This gene product belongs to the zinc finger protein superfamily, members of which are regulatory proteins characterized by nucleic acid-binding zinc finger domains. The encoded protein contains 20 tandemly arrayed C2H2-type zinc fingers, a Kruppel-associated box (KRAB) domain, and a SCAN box. This transcript turns over rapidly and contains 3′ UTR AUUUA motifs, which are often a hallmark of rapid turnover. It is overexpressed in some thyroid papillary carcinomas. This gene is located in a cluster of zinc finger genes at 3p21. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
ZNF197 (NP_001020026.1, 161 a.a. ~ 267 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IAAEICPHPPTDLVAFNLQDPQHDSPAPEASALSQEENPRNQLMALMLLTAQPQELVMFEEVSVCFTSEEWACLGPIQRALYWDVMLENYGNVTSLGYRKYRRQRNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1