Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1402427
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RGS20 antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RGSZ1, ZGAP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGS20(8601)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Regulator of G protein signaling (RGS) proteins are regulatory and structural components of G protein-coupled receptor complexes. RGS proteins are GTPase-activating proteins for Gi (see GNAI1; MIM 139310) and Gq (see GNAQ; MIM 600998) class G-alpha proteins. They accelerate transit through the cycle of GTP binding and hydrolysis and thereby accelerate signaling kinetics and termination.[supplied by OMIM
Immunogen
RGS20 (NP_003693, 78 a.a. ~ 176 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NQEDQRPTIASHELRADLPTWEESPAPTLEEVNAWAQSFDKLMVTPAGRNAFREFLRTEFSEENMLFWMACEELKKEANKNIIEEKARIIYEDYISILS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1