Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400622
Sigma-Aldrich
Anti-LYAR antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ20425
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYAR(55646)
Immunogen
LYAR (NP_060286, 1 a.a. ~ 379 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVFFTCNACGESVKKIQVEKHVSVCRNCECLSCIDCGKDFWGDDYKNHVKCISEDQKYGGKGYEGKTHKGDIKQQAWIQKISELIKRPNVSPKVRELLEQISAFDNVPRKKAKFQNWMKNSLKVHNESILDQVWNIFSEASNSEPVNKEQDQRPLHPVANPHAEISTKVPASKVKDAVEQQGEVKKNKRERKEERQKKRKREKKELKLENHQENSRNQKPKKRKKGQEADLEAGGEEVPEANGSAGKRSKKKKQRKDSASEEEARVGAGKRKRRHSEVETDSKKKKMKLPEHPEGGEPEDDEAPAKGKFNWKGTIKAILKQAPDNEITIKKLRKKVLAQYYTVTDEHHRSEEELLVIFNKKISKNPTFKLLKDKVKLVK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of