Kluczowe dokumenty
SAB1305776
Sigma-Aldrich
ANTI-LC3 (APG8B) (T6) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1ALC3, MAP1LC3B, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14688 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
LC3B lub MAP1LC3B (białko związane z mikrotubulami 1 łańcuch lekki 3 β) jest homologiem genu ATG8, który jest genem związanym z autofagią u drożdży. Kodowane białko nazywane jest pro-MAP1LC3B, formą pro, która jest rozszczepiana przez ATG4 w celu wytworzenia formy cytozolowej zwanej MAP1LC3B-I.
Działania biochem./fizjol.
MAP1LC3B-I (białko związane z mikrotubulami 1 łańcuch lekki 3 β-I) wiąże się z MAP1LC3B-II przed umieszczeniem w wewnętrznej i zewnętrznej błonie rosnącego pęcherzyka autofagicznego podczas autofagii. Komórkowa dystrybucja i przetwarzanie MAP1LC3B ułatwia monitorowanie autofagii. Komórki, w których brakuje MAP1LC3B, są wadliwe w tworzeniu pęcherzyków autofagicznych, ze zmienionymi fenotypami związanymi z rolą autofagii w homeostazie energetycznej i usuwaniu agregatów białkowych. MAP1LC3B może służyć jako marker autofagii.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)