Key Documents
SAB1304615
Sigma-Aldrich
ANTI-NOX4 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NADPH oxidase 4, RENOX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66932 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX4(50507)
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elis Aguiar Morra et al.
Free radical biology & medicine, 130, 174-188 (2018-10-14)
We previously demonstrated that the loss of female hormones induces cardiac and mitochondrial dysfunction in the female heart. Here, we show the impact of endurance training for twelve weeks, a nonpharmacological therapy against cardiovascular disease caused by ovariectomy and its
Maria Giovanna Scioli et al.
Journal of cellular physiology, 229(12), 2077-2087 (2014-05-14)
Homeostasis of adipose tissue requires highly coordinated response between circulating factors and cell population. Human adult adipose-derived stem cells (ASCs) display multiple differentiation properties and are sensitive to insulin stimulation. Insulin resistance and high level of circulating insulin characterize patients