Key Documents
SAB1300734
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SPRY4-pY75 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein sprouty homolog 4, Anti-SPRY4, Anti-Spry-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr95)
informacje o genach
human ... SPRY4(81848)
Opis ogólny
SPRY4 is an inhibitor of the receptor-transduced mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway. It is positioned upstream of RAS activation and impairs the formation of active GTP-RAS.
Immunogen
SPRY4 (NP_112226, 54-89)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y75 of human SPRY4.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.