SAB1300711
Anti-MSH3 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DNA mismatch repair protein Msh3, Anti-DUP, Anti-Divergent upstream protein, Anti-MRP1, Mismatch repair protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSH3(4437)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human MSH3.