Key Documents
SAB1300603
Sigma-Aldrich
Anti-RCL1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RNA 3′-terminal phosphate cyclase-like protein, Anti-RNAC, Anti-RPC2, Anti-RTC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCL1(10171)
Opis ogólny
RCL1, which does not have cyclase activity, plays a role in 40S- ribosomal-subunit biogenesis in the early pre-rRNA processing steps at sites A0, A1 and A2 that are required for proper maturation of the 18S RNA.
Immunogen
RCL1 (NP_005763, 19-53)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human RCL1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.