RAB1901
Rat Galectin-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Lgals1(56646)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials