PZ0203
Sitaxentan sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-Chloro-3-methyl-5-isoxazolyl)-2-[2-(6-methyl-1,3-benzodioxol-5-yl)acetyl]-3-thiophenesulfonamide sodium salt, Sitaxsentan sodium salt, TBC-11251 sodium salt, Thelin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Cc1cc2OCOc2cc1CC(=O)c3sccc3S(=O)(=O)[N-]c4onc(C)c4Cl
InChI
1S/C18H14ClN2O6S2.Na/c1-9-5-13-14(26-8-25-13)7-11(9)6-12(22)17-15(3-4-28-17)29(23,24)21-18-16(19)10(2)20-27-18;/h3-5,7H,6,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
MDTNUYUCUYPIHE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EDNRA(1909) , EDNRB(1910)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3