PZ0192
Bosutinib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, SKI-606, WAY-173606
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
off-white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)
Klucz InChI
UBPYILGKFZZVDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to Abl for your research needs.
Src jest pierwotnym członkiem grupy niereceptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych określanych jako kinazy z rodziny Src (SFK). Dowiedz się więcej o SFK, które u ludzi składają się z ośmiu członków, niewielkiej grupy nietypowych członków i dwóch powiązanych kinaz.
We offer many products related to Src for your research needs.