Key Documents
PRS4781
Sigma-Aldrich
Anti-IL-34 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Interleukin 34
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL34(146433)
Immunogen
a 13 amino acid peptide from near the center of human IL-34.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4781.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuya Kuboyama et al.
The Journal of biological chemistry, 291(35), 18117-18128 (2016-07-23)
Protein-tyrosine phosphatase receptor type Z (PTPRZ) is predominantly expressed in the developing brain as a CS proteoglycan. PTPRZ has long (PTPRZ-A) and short type (PTPRZ-B) receptor forms by alternative splicing. The extracellular CS moiety of PTPRZ is required for high-affinity
Kazuya Kuboyama et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(35), 12162-12171 (2015-09-05)
Multiple sclerosis (MS) is a progressive neurological disorder associated with myelin destruction and neurodegeneration. Oligodendrocyte precursor cells (OPCs) present in demyelinated lesions gradually fail to differentiate properly, so remyelination becomes incomplete. Protein tyrosine phosphatase receptor type Z (PTPRZ), one of