OH30100520
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX35001M-GB, weighing capacity 35000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30100520
zakres pomiaru nośności
35000 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × L
31.1 cm × 37.7 cm