Kluczowe dokumenty
MTCP413200
MTC Bio Transfer Pipette
size 4 mL, short stem, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
low-density polyethylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pack of 250 ea (bulk bag)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P4132-00
Długość
83 mm
pojemność pipety
3.5 mL
rozmiar
4 mL
Opis ogólny
Pipeta transferowa, 4 ml, krótki trzpień, niesterylna, opakowanie zbiorcze, 250 szt.
Te nietłukące się, jednoczęściowe pipety eliminują zanieczyszczone gumowe bańki, potłuczone szkło i narażenie na materiały zakaźne. Są wykonane z ultra-przezroczystego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i idealnie nadają się do mikrobiologii, bankowania krwi, hematologii, immunologii i analizy moczu. Sterylne pipety doskonale nadają się do hodowli tkanek. Ich powierzchnia o niskim powinowactwie zmniejsza straty próbek, komórek i białek.
Cechy i korzyści
  • Przezroczysty, nietoksyczny i obojętny
  • Precyzyjny, jednolity rozmiar kropli
  • Odporny na stłuczenia i nietłukący
  • Możliwość zgrzewania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)