Kluczowe dokumenty
L0544
Monoclonal Anti-Leukemia Inhibitory Factor antibody produced in rat
clone 139124, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Lif
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
139124, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: 1-2 μg/mL
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lif(16878)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1