Kluczowe dokumenty
HUMANHLBM-0002229
Sigma-Aldrich
Mrożone ludzkie komórki jednojądrzaste szpiku kostnego (BMMC)
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Synonim(y):
BMMC, Komórki jednojądrzaste szpiku kostnego, Komórki odpornościowe, Typ HLA
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Mrożone ludzkie komórki jednojądrzaste szpiku kostnego (BMMC), 20 Million Cells/per vial- HLA Typed
pochodzenie biologiczne
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 20 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty firmy BioIVT.
Komórki jednojądrzaste szpiku kostnego (BMMC) są heterogenną mieszaniną komórek izolowanych ze szpiku kostnego i są szczególnie bogate w hematopoetyczne komórki macierzyste. BMMC składają się z kilku rodzajów komórek, w tym limfocytów, monocytów, mezenchymalnych komórek macierzystych i hematopoetycznych komórek progenitorowych i są izolowane z aspiratu szpiku kostnego poprzez wirowanie w gradiencie gęstości.
Używane do różnych zastosowań, BMMC są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów, badań nad terapią komórkową i innych zastosowań immunologicznych.
Opakowanie
20 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)