Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA053254
Sigma-Aldrich
Anti-LVRN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-APQ, Anti-AQPEP, Anti-FLJ90650, Anti-TAQPEP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
sekwencja immunogenna
IPYPIKDVVLCYGIALGSDKEWDILLNTYTNTTNKEEKIQLAYAMSCSKDPWILNRYMEYAISTSPFTSNETNIIEVVASSEVGRYVA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LVRN(206338)
Opis ogólny
Laeverin (LVRN), zwany także aminopeptydazą Q, jest białkiem o masie 120 kDa, które należy do rodziny aminopeptydaz M1. Jest to integralne białko błonowe typu II z motywem glicyny HEXXHX18E. Ulega specyficznej ekspresji w pozakomórkowym trofoblaście łożyska. Gen LVRN jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q23.1.
Immunogen
laeverin
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Laeverin (LVRN) ma kluczowe znaczenie dla ludzkiego łożyska i utrzymania ciąży u ludzi. Pozostała w kieszeni katalitycznej histydyna w pozycji 379 ma kluczowe znaczenie dla jej funkcjonalności. Reszta glutaminy w pozycji 238 jest niezbędna do elektrostatycznego oddziaływania z substratem. Odgrywa kluczową rolę w migracji pozakomórkowych trofoblastów. Wykazuje wysoką ekspresję w łożysku przedrzucawkowym i może być zaangażowany w patogenezę stanu przedrzucawkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84454
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Involvement of glutamine-238 in the substrate specificity of human laeverin/aminopeptidase Q
Goto Y, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 34(1), 24-27 (2011)
Placental expression of aminopeptidase-Q (laeverin) and its role in the pathophysiology of preeclampsia
Nystad M, et al.
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 211(6), 686-e1-686-e1 (2014)
Laeverin/aminopeptidase Q, a novel bestatin-sensitive leucine aminopeptidase belonging to the M1 family of aminopeptidases
Maruyama M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(28), 20088-20096 (2007)
Common genes underlying asthma and COPD? Genome-wide analysis on the Dutch hypothesis
Smolonska J, et al.
The European Respiratory Journal, 211(6), erj00019-erj02014 (2014)
Laeverin/aminopeptidase Q induces trophoblast invasion during human early placentation
Horie A, et al.
Human Reproduction, 27(5), 1267-1276 (2012)