Kluczowe dokumenty
HPA001202
Sigma-Aldrich
Anti-RNF139 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RING finger protein 139 antibody produced in rabbit, Anti-Translocation in renal carcinoma on chromosome 8 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PEIKGSRLQEINDVCAICYHEFTTSARITPCNHYFHALCLRKWLYIQDTCPMCHQKVYIEDDIKDNSNVSNNNGFIPPNETPEEAVREAAAESDRELNEDDSTDCDDDVQRERNGVIQHTGAAAEEF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF139(11236)
Powiązane kategorie
Immunogen
RING finger protein 139 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen RNF139 (ring finger protein 139) koduje białko retikulum endoplazmatycznego, które zawiera palec RING-H2 wymagany do aktywności ligazy Ub i domenę wyczuwającą sterol. Posiada aktywność ligazy E3-ubikwityny. Negatywnie reguluje proliferację komórek poprzez mechanizmy obejmujące zatrzymanie G2/M, zmniejszoną syntezę DNA i śmierć komórki. Działa jako przypuszczalny supresor nowotworów. Tłumi geny zaangażowane w biosyntezę cholesterolu i kwasów tłuszczowych, które są regulowane transkrypcyjnie przez białka wiążące element odpowiedzi sterolowej (SREBP), ustanawiając w ten sposób związek między kontrolą wzrostu a szlakiem homeostazy cholesterolu / lipidów. Hamuje transport białka wiążącego element regulatorowy sterolu-2 (SREBP-2) z ER do Golgiego. Jest to związane z rozwojem dziedzicznego raka nerki. Białko jest wymagane do przemieszczenia MHC I (głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I) z ER.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79893
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert M Gemmill et al.
Oncogene, 21(22), 3507-3516 (2002-05-29)
VHL is part of an SCF related E3-ubiquitin ligase complex with 'gatekeeper' function in renal carcinoma. However, no mutations have been identified in VHL interacting proteins in wild type VHL tumors. We previously reported that the TRC8 gene was interrupted
A Brauweiler et al.
Oncogene, 26(16), 2263-2271 (2006-10-04)
TRC8/RNF139 and von Hippel-Lindau (VHL) both encode E3 ubiquitin (Ub) ligases mutated in clear-cell renal carcinomas (ccRCC). VHL, inactivated in nearly 70% of ccRCCs, is a tumor suppressor encoding the targeting subunit for a Ub ligase complex that downregulates hypoxia-inducible
Masato Irisawa et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28995-29004 (2009-08-27)
TRC8 (translocation in renal cancer from chromosome 8) is an intrinsic protein of the endoplasmic reticulum that contains a sterol-sensing domain and a RING finger motif encoding an E3 ubiquitin ligase. Here we show that TRC8 overexpression hinders sterol regulatory