GE80-1106-99
Glass Plates
unframed, H × W × D 125 mm × 260 mm × 3 mm, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
wys. × szer. × śr.:
125 mm × 260 mm × 3 mm
Polecane produkty
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80110699
wys. × szer. × śr.
125 mm × 260 mm × 3 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)