Kluczowe dokumenty
GE80-6483-75
Mini Dialysis Kit, 1 kDa
Cytiva 80-6483-75, pack of 250 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.25
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 250 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6483-75
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jednorazowe rurki w zestawie Mini Dialysis Kit oferują proste rozwiązanie problemów związanych z obsługą małych objętości dializy. Każda z rurek dializacyjnych w zestawie posiada nasadkę, która zawiera mały krążek błony dializacyjnej.
Zastosowanie
Dializa małych próbek może być trudna i nieefektywna, gdy próbka musi być przenoszona do i z worków dializacyjnych i probówek wirówkowych. Jednorazowe probówki w zestawie Mini Dialysis Kit oferują proste rozwiązanie problemów związanych z dializą małych objętości.
Każda z probówek dializacyjnych w zestawie ma zakrętkę, która zawiera mały krążek błony dializacyjnej. Próbki są łatwo pipetowane i usuwane ze stożkowego dna probówki. Zakorkowana probówka jest umieszczana w pływaku, a następnie, z zakrętką i membraną w dół, umieszczana w mieszanej zlewce zawierającej pożądany roztwór dializacyjny.
Po dializie probówka jest krótko odwirowywana. Powoduje to powrót całej zawartości probówki do stożkowego dna w celu maksymalnego odzysku. Dializowaną próbkę można przechowywać w tej samej probówce, po prostu zastępując nasadkę do dializy standardową nasadką.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany do wydajnej dializy małych objętości próbek.
  • Wykorzystuje jednorazowe probówki dializacyjne z membraną dializacyjną wbudowaną w zakrętki.
  • Stożkowe dno rurki maksymalizuje odzysk próbki
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Mini Dialysis Kit from GE Healthcare Lifescience is designed for the dialysis of small sample volumes with minimal handling and sample loss and reduces the pronounced streaking on 2-D gels caused by low-molecular-weight contaminants.