Key Documents
GE18-1016-86
NovaBlot kit, for MultiPhor II Unit
pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18101686
wymiary żelu
200 mm × 250 mm
przydatność
suitable for (Electrophoretic transfer)
Informacje prawne
MultiPhor is a trademark of Cytiva