Key Documents
GE17-1342-01
ExcelGelSDS buffer strips
L × W 245 mm × 4.5 mm, pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opis
Polyacrylamide T = 12%, C = 3%
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17134201
dł. × szerokość
245 mm × 4.5 mm
Opis ogólny
ExcelGel SDS Buffer Strips (anode and cathode)
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informacje prawne
ExcelGel is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3