EPS44I210005
Eppendorf® Innova® S44i Shaker
refrigerated, size 1 in. , orbit, AC/DC input 120 V
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® S44I210005
rozmiar
1 in. , orbit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Innova S44i to wytrząsarka sztaplowana z regulacją temperatury (chłodzona) o dużej pojemności, umożliwiająca stosowanie dużej liczby kolb o dużej objętości na niewielkiej powierzchni. Kultowe przesuwane drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do próbek. Wytrząsarka Eppendorf X-Drive umożliwia wytrząsanie dużych obciążeń z dużą prędkością - nawet gdy są ułożone jedna na drugiej. W przypadku niewyważenia ładunku, regulacja przeciwwagi X-Drive pozwala na płynne wytrząsanie. Opcjonalny fotosyntetyczny lightbank LED zapewnia możliwość równomiernego oświetlenia całej platformy w szerokim zakresie intensywności - i jest programowalny. Interfejs dotykowy VisioNize umożliwia monitorowanie, zarządzanie użytkownikami i eksportowanie danych przez USB lub integrację sieciową przez Ethernet. Dostępna jest również kompleksowa oferta usług, w tym IQ/OQ.
Informacje o produkcie
Innova S44i to wytrząsarka o dużej pojemności, z kontrolowaną temperaturą (chłodzona), umożliwiająca stosowanie dużej liczby kolb o dużej objętości na niewielkiej powierzchni. Kultowe przesuwane drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do próbek. Wytrząsarka Eppendorf X-Drive umożliwia wytrząsanie dużych obciążeń z dużą prędkością - nawet gdy są ułożone jedna na drugiej. W przypadku niewyważenia ładunku, regulacja przeciwwagi X-Drive pozwala na płynne wytrząsanie. Opcjonalny fotosyntetyczny lightbank LED zapewnia możliwość równomiernego oświetlenia całej platformy w szerokim zakresie intensywności - i jest programowalny. Interfejs dotykowy VisioNize umożliwia monitorowanie, zarządzanie użytkownikami i eksportowanie danych przez USB lub integrację sieciową przez Ethernet. Dostępna jest również kompleksowa oferta usług, w tym IQ/OQ.
Maksymalna wydajność
Eppendorf X-Drive
Zaawansowane sterowanie
Nowy dotykowy interfejs użytkownika Innova S44i oferuje więcej niż tylko łatwą obsługę. Ten wielodotykowy wyświetlacz pojemnościowy sprawia, że wszystkie potrzebne informacje
są łatwe do monitorowania i śledzenia.
Informacje o produkcie
Innova S44i to wytrząsarka o dużej pojemności, z kontrolowaną temperaturą (chłodzona), umożliwiająca stosowanie dużej liczby kolb o dużej objętości na niewielkiej powierzchni. Kultowe przesuwane drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do próbek. Wytrząsarka Eppendorf X-Drive umożliwia wytrząsanie dużych obciążeń z dużą prędkością - nawet gdy są ułożone jedna na drugiej. W przypadku niewyważenia ładunku, regulacja przeciwwagi X-Drive pozwala na płynne wytrząsanie. Opcjonalny fotosyntetyczny lightbank LED zapewnia możliwość równomiernego oświetlenia całej platformy w szerokim zakresie intensywności - i jest programowalny. Interfejs dotykowy VisioNize umożliwia monitorowanie, zarządzanie użytkownikami i eksportowanie danych przez USB lub integrację sieciową przez Ethernet. Dostępna jest również kompleksowa oferta usług, w tym IQ/OQ.
Maksymalna wydajność
- Innova S44i ma zoptymalizowaną komorę, platformę i funkcje, aby zmaksymalizować opcje i pojemność.
- Do 136% większa pojemność niż w poprzednim modelu Innova 44 przy mniejszej powierzchni zabudowy.
- Do 102% większa pojemność kolby niż u konkurencji
- Podwójny lub potrójny stos Innova S44i zwiększa pojemność bez poświęcania cennej przestrzeni laboratoryjnej.
Eppendorf X-Drive
- Eppendorf X-Drive jest precyzyjnie zaprojektowany z pięciocentrycznymi wałkami, aby zrównoważyć nawet najcięższy ładunek, zapewniając jednocześnie spójne i płynne wytrząsanie.
- Inteligentna technologia wyważania Eppendorf X-Drive zapewnia wytrząsanie bez wibracji nawet przy nierównomiernym obciążeniu. Ta zaawansowana technologia wykrywa brak równowagi i zwalnia do bezpiecznej prędkości, aby chronić Ciebie i Twoje kultury.
Zaawansowane sterowanie
Nowy dotykowy interfejs użytkownika Innova S44i oferuje więcej niż tylko łatwą obsługę. Ten wielodotykowy wyświetlacz pojemnościowy sprawia, że wszystkie potrzebne informacje
są łatwe do monitorowania i śledzenia.
- Informacje dostępne za jednym dotknięciem
- Intuicyjna obsługa, wyróżniająca się konstrukcja
- Zarządzanie wieloma użytkownikami z różnymi poziomami uprawnień
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)