Kluczowe dokumenty
EPM1324-9908
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1324-9908 (NA)
rozmiar
76 cm × 46 cm
pojemność
(15 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Opis ogólny
Wysuwana platforma do wytrząsarek inkubacyjnych Eppendorf New Brunswick I26 i I26 R.
Wysuwana platforma do wytrząsarki inkubacyjnej Eppendorf® New Brunswick™ I26/I26R do przechowywania kolb Erlenmeyera o pojemności 15 x 1 l w dedykowanych, niewymiennych klipsach.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)