EPM1194-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
16 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
phenolic resin
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1194-9906 (Global)
dł. × szerokość
45.7 cm × 45.7 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG