EP951022109
Eppendorf® Masterclear cap strips and real-time PCR tube strips
pack of 120 ea (10 x 12 strips of 8 tubes & caps)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 120 ea (10 x 12 strips of 8 tubes & caps)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951022109
pojemność
0.1 mL
kolor
clear wells
white border
Opis ogólny
10342 Paski z nakrętkami i paski do probówek PCR w czasie rzeczywistym, 120 sztuk (10 × 12 sztuk)
1) Pobieranie certyfikatów pod adresem www.eppendorf.com/certificates
- Paski do probówek PCR w czasie rzeczywistym
- Białe studzienki dla lepszego odbicia, wysoka stabilność mechaniczna
- Wyjątkowo cienkie ścianki dla optymalnego przenoszenia ciepła
- Certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR1)
- 8 probówek reakcyjnych w formacie paska na 0,1 ml - idealne do małych objętości próbek
- Masterclear Cap Strips
- Odwrócona kopuła, aby uniknąć zarysowania powierzchni optycznej, odwrócona kopuła, aby zmniejszyć objętość probówek
- Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej transmisji światła
- Certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR1)
- Paski z ośmioma mikrokapsułkami dla studzienek 0,1 i 0,2 ml
1) Pobieranie certyfikatów pod adresem www.eppendorf.com/certificates
Cechy i korzyści
- Odwrócona kopuła, aby uniknąć zarysowania powierzchni optyki
- Odwrócona kopuła zmniejsza objętość tubusów
- Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej transmisji światła
- Certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR1)
- Paski z ośmioma mikrokapsułkami dla studzienek 0,1 i 0,2 ml
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Masterclear is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)