EP6001021310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 76 mm/3 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 76 mm/3 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001021310 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 167 mm (6.6 in.)