Key Documents
EP6001000410
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 7 x boxes (4 in.), (7 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(7 x 1) configuration
Holds 7 x boxes (4 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001000410 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 741 mm (29.2 in.)
pojemność
(max box number per rack: 7 (7 x 1))
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 224 boxes), Innova C760 (max. 280 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 280 boxes)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG