Key Documents
EP5702741000
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with 5702 737.003, pack of 20 ea
Synonim(y):
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
Holds 7 mL tubes
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702741000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5702 737.003
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG