Key Documents
EP5702713007
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 20 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
Holds 20 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702713007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 90 mL rectangular buckets
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG