Kluczowe dokumenty
EHU036301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human QPCT
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCATGGCATGGATTTATTGGTCTTATTGGATTTGATTGGAGCTCCAAACCCAACGTTTCCCAATTTTTTTCCAAACTCAGCCAGGTGGTTCGAAAGACTTCAAGCAATTGAACATGAACTTCATGAATTGGGTTTGCTCAAGGATCACTCTTTGGAGGGGCGGTATTTCCAGAATTACAGTTATGGAGGTGTGATTCAGGATGACCATATTCCATTTTTAAGAAGAGGTGTTCCAGTTCTGCATCTGATACCGTCTCCTTTCCCTGAAGTCTGGCACACCATGGATGACAATGAAGAAAATTTGGATGAATCAACCATTGACAATCTAAACAAAATCCTACAAGTCTTTGTGTTGGAATATCTTCATTTGTAATACTCTGATTTAGTTTAGGATAATTGGTTCTAGAATTGAATTCAAAAGTCAAGGCATCATTTAAAATAATCTGATTTCAGACAAATGCTGTGTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tangliang Zhao et al.
Theranostics, 9(21), 6175-6190 (2019-09-20)
Rationale: Although sunitinib has been shown to improve the survival rate of advanced renal cell carcinoma (RCC) patients, poor drug response is a major challenge that reduces patient benefit. It is important to elucidate the underlying mechanism so that the
Sumegha Mitra et al.
PloS one, 9(6), e100169-e100169 (2014-06-19)
Growth arrest DNA damage inducible alpha (GADD45a) is a stress-induced gene we have shown to participate in the pathophysiology of ventilator-induced lung injury (VILI) via regulation of mechanical stress-induced Akt ubiquitination and phosphorylation. The regulation of GADD45a expression by mechanical