CLS6621
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (0.5 mL), non-sterile
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6621
pojemność
(0.5 mL)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.