Kluczowe dokumenty
GS-109-V-34
90110504, human skin, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
GS-109-V-34, 90110504
pochodzenie biologiczne
human skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski fibroblast skóry z zespołem Gardnera
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 6-letniej kobiety rasy kaukaskiej z zespołem Gardnera, chorobą autosomalną dominującą, która predysponuje do raka i licznych polipów okrężnicy. Kariotyp kobiety prawidłowy.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,11
D16S539: 11,12
D5S818: 12
D7S820: 8,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 10,12
vWA: 14,16
pożywka hodowlana
EMEM (HBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić półstałe hodowle w stosunku 1:2, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Monowarstwa powinna utworzyć się na powierzchni 25 cm2 w ciągu 3-4 dni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)