C0230
Monoclonal Anti-m/μ Calpain, Small Subunit antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 28F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
28F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen 28-30 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using normal human fibroblasts or MDBK cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPNS1(826) , CAPNS2(84290)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)