AXYTE204YR
Pipette tips for Eppendorf® pipettors
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
rozmiar:
200 μL
opakowanie:
pkg of 5x960tips/cs
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc TE-204-Y-R
Corning
Corning
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TE-204-Y-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
200 μL
kolor
yellow
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)