Key Documents
AXYFXF200RS
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
capacity 200 μL, racked, filtered, clear, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
clear
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
robotic pipet tips
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning FXF-200-R-S
opakowanie
pkg of pkg of 5x960 tips/cs
pojemność
200 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.